Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylene Labels
Chemical resistant, low temperature labels ideal for full-color identification and barcode applications
Marca:  Brady™ 150544
408.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17160391
  • 430.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Este material de polipropileno B-7425J es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
  • Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Acrílico
    Mate
    BradyJet™ J2000
    6,1 x 4,13 pulg
    6,375 in
    Blanco
    Polipropileno
    200/paq.
    0,005 in
    6,1 in