Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
The special aggressive adhesive on this Repositionable Inkjet Material stays in place when you need it to, but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for 5S and inventory applications.
Marca: Brady™ 151109
Detalles adicionales : Peso : 0.72300kg
Descripción
- Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
- Temperatura de servicio de -40 °C a 60 °C
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Reposicionable | |
BradyJet™ J2000 | |
De -40° a +140 °F |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiquetado temporal | |
1 | |
100 ft x 4 pulg. |