Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
The special aggressive adhesive on this Repositionable Inkjet Material stays in place when you need it to, but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for 5S and inventory applications.
194.00€ - 395.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Vinilo |
Tipo de producto | Reposicionable |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100451
|
Brady™
151107 |
100 ft x 1,125 pulg. |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17110451
|
Brady™
151108 |
100 ft x 2,25 pulg. |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17120451
|
Brady™
151109 |
100 ft x 4 pulg. |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Durable and flexible material making it ideal for areas where identification is frequently changed
- Service temperature of -40 to 140°F (-40 to 60°C)
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Reposicionable | |
BradyJet™ J2000 | |
De -40° a +140 °F |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiquetado temporal | |
1 |