Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels are ideal for a wide range of identification applications.
Marca: Brady™ 150019
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
- Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
- Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Rollo | |
Identificación en laboratorio/ámbito sanitario | |
1500 por rollo | |
De −112 F a 158 °F | |
1,5 x 0,75 pulg |
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
Rectángulo | |
-80°C a +70°C | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |