Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels are ideal for a wide range of identification applications.
108.00€ - 251.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190481
|
Brady™
150028 |
1,75 x 1,5 pulg |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16130481
|
Brady™
150022 |
1 x 1,5 pulg |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16180481
|
Brady™
150007 |
0,25 x 0,825 pulg |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16170481
|
Brady™
150016 |
0,6 x 1,3 pulg |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16120481
|
Brady™
150025 |
1 x 1 pulg |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16190471
|
Brady™
150018 |
1 x 2 pulg |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16180471
|
Brady™
150019 |
1,5 x 0,75 pulg |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16100481
|
Brady™
150011 |
0,25 x 2 pulg |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16170491
|
Brady™
150024 |
0,5 x 2 pulg |
237.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16180491
|
Brady™
150006 |
1 x 0,5 pulg |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions and harsh chemicals is required
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is inkjet printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
- Chemical resistant, cold resistant, high temperature resistant, low temperature resistant
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Rollo | |
Identificación en laboratorio/ámbito sanitario | |
Rectángulo | |
-80°C a +70°C |
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
De −112 F a 158 °F | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |