Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels are ideal for a wide range of identification applications.
Marca:  Brady™ 150018
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16190471
  • 132.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanco
Rollo
Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
1500 por rollo
De −112 F a 158 °F
1 x 2 pulg
Acrílico
Mate
Polipropileno
Impresora BradyJet™ J2000
Rectángulo
-80°C a +70°C
47,75 mm (1,88 pulg) D.I.