Learn More
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Polyester Labels
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Polyester Labels are for use with BradyJet™ J2000 and are ideal for a wide range of identification applications.
Marca: Brady™ 150003
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Fabricadas con poliéster de uso general para interiores
- Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
- Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
- La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
- Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Poliéster | |
BradyJet™ J2000 | |
Rectángulo | |
-40°C a +60°C | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |
Blanco | |
Rollo | |
Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos | |
270 por rollo | |
De −40 F a 140 °F | |
4,33 x 2,95 pulg |