Learn More
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Polyester Labels
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Polyester Labels are for use with BradyJet™ J2000 and are ideal for a wide range of identification applications.
346.00€ - 530.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100491
|
Brady™
150026 |
3,35 x 2,17 pulg |
346.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16120491
|
Brady™
150003 |
4,33 x 2,95 pulg |
382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16140491
|
Brady™
150029 |
6,10 x 4,13 pulg |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of indoor-use general purpose polyester
- Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
- Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
- Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
- Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
- Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Poliéster | |
BradyJet™ J2000 | |
De −40 F a 140 °F | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |
Blanco | |
Rollo | |
Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos | |
Rectángulo | |
-40°C a +60°C |