Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
Available with two membranes PC or PET membrane
Marca: BRAND™ 782841
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estéril
- Superficie cellGrade™ plus
- Con canales de entrada que permiten un cambio de medios rápido y consistente, desde cultivo sumergido hasta cultivo airlift
- Los canales de entrada permiten ajustar el nivel del medio sin dañar a. modelo de tejido
- Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Preparación automatizada in vitro de tejidos humanos
Especificaciones
Poliestireno | |
cellGrade plus | |
3 μm | |
Membrana PC |
Estéril | |
Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada | |
12/Paq. |