Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
Available with two membranes PC or PET membrane
308.00€ - 419.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada |
Código de producto | Marca | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15650617
|
BRAND™
782821 |
Membrana PC | 1 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15387177
|
BRAND™
782861 |
Membrana PC | 8 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15660607
|
BRAND™
782801 |
Membrana PC | 0,4 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15610617
|
BRAND™
782811 |
PET | 0,4 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15387257
|
BRAND™
782871 |
PET | 8 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15650627
|
BRAND™
782841 |
Membrana PC | 3 μm |
380.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15650647
|
BRAND™
782901 |
Membrana PC | 0,4 μm |
419.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15670647
|
BRAND™
782911 |
PET | 0,4 μm | N/A | |||||
Descripción
- Sterile
- cellGrade™ plus surface
- With inlet channels that enables enables rapid, consistent changing of media, from submersion culture to air-lift culture
- Inlet channels enables adjustment of medium level without damage to tissue model
- Membrane material: PC or PET material for different optical requirements and cell visibility
- Multiple membrane pore sizes for different applications: 0.4μm, 1.0μm, 3.0μm, 8.0μm
- 12 strips/Pk. of four wells each
Applications:
Automated in vitro preparation of human tissues
Especificaciones
Poliestireno | |
Estéril | |
Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada |