Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
Available with two membranes PC or PET membrane
Marca:  BRAND™ 782901
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15650647
  • 419.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estéril
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Con canales de entrada que permiten un cambio de medios rápido y consistente, desde cultivo sumergido hasta cultivo airlift
  • Los canales de entrada permiten ajustar el nivel del medio sin dañar a. modelo de tejido
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
  • 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Preparación automatizada in vitro de tejidos humanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada
12
Estéril
0,4 μm
Membrana PC