Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
Marca: BRAND™ 701354
138.94 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las placas de pocillo profundo BRAND™ son excelentes para el almacenamiento de muestras, los ensayos de detección de alto rendimiento (HTS) que requieren una placa madre, el cultivo celular y de tejidos, los ensayos inmunológicos y otras aplicaciones.
- 96 o 384 pocillos y están disponibles en volúmenes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml y 2,2 ml.
- Fabricados con propileno virgen de alta calidad (poliestireno para 13-882-51).
- Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave y resistentes a una amplia variedad de productos químicos, incluidos los fenoles, el cloroformo y DMS.
- Elija placas de polipropileno para uso en frío y almacenamiento criogénico de hasta - 80 °C.
- Los pocillos están etiquetados con un patrón alfanumérico estándar para simplificar la identificación de las muestras y son apilables para facilitar el almacenamiento.
- Las esquinas ranuradas facilitan la orientación en sistemas de manipulación de líquidos automatizados y de muestras robóticos.
- Se pueden utilizar con cubiertas de alfombrillas flexibles o películas de sellado adhesivo para reducir la evaporación y la contaminación de muestras
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
96 | |
Cubiertas de alfombrillas flexibles o películas de sellado adhesivo para reducir la evaporación y la contaminación de muestras | |
U-bottom |
8 x 12 | |
Deep-well Plate | |
2,2 ml | |
Cuadrada | |
24 | |
24 Pk. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
7Hours
18Minutes
53Seconds
41 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora