Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos
Una excelente elección para la mayoría de ELISAs estándar así como inmunoensayos en fase sólida
191.00€ - 923.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10193563
|
BRAND™
781720 |
Transparente | Redondo |
191.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10647143
|
BRAND™
781721 |
Transparente | V |
191.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10032113
|
BRAND™
|
Transparente | Plano |
N/A
|
N/A | ||||||
10477863
|
BRAND™
781724 |
Blanco | Redondo |
378.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10438623
|
BRAND™
781727 |
Negro | U | N/A | N/A | N/A | |||||
10173853
|
BRAND™
781731 |
Negro, Fondo transparente | Plano |
923.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Optimizado para la inmovilización de IgG
- Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
- Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
- Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
- No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Para la mayoría de ELISAs estándar así como sólido inmunoensayos de fase |
Sin tapa | |
Poliestireno | |
No estéril | |
100/caja |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos