Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos
Una excelente elección para la mayoría de ELISAs estándar así como inmunoensayos en fase sólida
Marca:  BRAND™ 781722
170.29 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032113
  • 191.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Optimizado para la inmovilización de IgG
  • Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
  • Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
  • Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
  • No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
Poliestireno
No estéril
Plano
100/caja
Sin tapa
Alta adherencia
Microplacas de 96 pocillos
96
350 μl
Para la mayoría de ELISAs estándar así como sólido inmunoensayos de fase
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0000010657 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog Number781722
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos > Transparente; fondo F; 350μl