Learn More
BRAND™ Non-Skirted Low-Profile PCR Plates
GREENER_CHOICE
Manufactured from high-quality virgin plastics without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples. Provide excellent, reproducible results in most PCR applications.
Marca:  BRAND™ 781366
184.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15653997
  • 213.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
  • Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
Transparente
0,15 ml
Sí
50
Sí
8 x 12
10 bolsa de 5
Sin faldón
96
qPCR
Bajo