Learn More
BRAND™ Non-Skirted Low-Profile PCR Plates
Manufactured from high-quality virgin plastics without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples. Provide excellent, reproducible results in most PCR applications.
213.00€ - 235.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Envase | 10 bolsa de 5 |
Estilo de falda | Sin faldón |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15653997
|
BRAND™
781366 |
Transparente |
213.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15663997
|
BRAND™
781367 |
Blanco |
235.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Autoclavable
- Free of DNA, DNase, RNase, and other PCR inhibitors.
- Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer and excellent results.
- Standard and low profile plates from BRAND are compatible with most major brands of thermal cyclers, including Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT, and 7500 Fast, BIORAD™ CFX 96, and Eppendorf™ Mastercycler™ systems.
- White PCR plates are uniformly colored with titanium dioxide (TiO2) and have smooth surfaces to optimize reflection of the fluorescence signal.
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin faldón | |
96 | |
qPCR | |
Bajo |
8 x 12 | |
10 bolsa de 5 | |
0,15 ml | |
Sí | |
50 | |
Sí |