Learn More
BRAND™ Non-Skirted Low-Profile PCR Plates
Manufactured from high-quality virgin plastics without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples. Provide excellent, reproducible results in most PCR applications.
Marca: BRAND™ 781367
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
- Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Plástico | |
96 | |
qPCR | |
Bajo |
8 x 12 | |
10 bolsa de 5 | |
Sin faldón | |
0,15 ml | |
Sí | |
50 | |
Sí |