Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
350.00€ - 376.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
N.° de pocillos | 96 |
Sin ADNasa | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15328496
|
BRAND™
781377 |
Transparente |
350.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15634007
|
BRAND™
781378 |
Blanco |
376.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Autoclavable
- Free of DNA, DNase, RNase, and other PCR inhibitors.
- Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer and excellent results.
- White PCR plates are uniformly colored with titanium dioxide (TiO2) and have smooth surfaces to optimize reflection of the fluorescence signal.
- Low profile, skirted plates from BRAND are compatible with many major brands of thermal cyclers, including BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, Eppendorf™ Mastercycler™ and other systems
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
50 | |
Sí |
8 x 12 | |
96 | |
qPCR | |
Bajo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón