Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Marca:  BRAND™ 781377
262.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24286" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15328496
  • 350.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas con faldón de perfil bajo de BRAND son compatibles con muchas de las principales marcas de termocicladores, incluidos BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, Eppendorf™ Mastercycler™ y otros sistemas
  • Las placas para PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
96
qPCR
Bajo
8 x 12
Transparente
Sí
50
Sí
Videos
  • Brand - Selecting a PCR plate
    Brand - Selecting a PCR plate
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand - Selecting a PCR plate
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón > Borrar; volumen: 0.15mL