Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Manejo fácil y carga rápida
Marca:  Labconco™ 7541100
393.65 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033692
  • 432.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1.3 cm (0.5 pulg); los tamaños mayores utilizan un adaptador de 1.9 cm (0.75 pulg).–
Descripción
Descripción
Manejo fácil y carga rápida
  • Vidrio de borosilicato plano
  • Las partes superiores a presión de caucho de silicona proporcionan un sellado de alto vacío fiable
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Sin piezas pequeñas que se pierden fácilmente
  • Amplias aberturas
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
Especificaciones
Especificaciones
3,55 in
750 ml
Compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización
16,2 cm
2 lb
Ancha
90,2 mm
1,9 cm
Vidrio de borosilicato
6,37 in
Matraz
Reusable
Plano
0,9 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo > 750 ml