Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón elevado semifaldón
GREENER_CHOICE
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Marca:  BRAND™ 781373
184.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15604007
  • 207.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
  • Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
96
qPCR
Bajo
8 x 12
Transparente
Sí
50
Sí
Videos
  • Brand - Selecting a PCR plate
    Brand - Selecting a PCR plate
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand - Selecting a PCR plate
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    2 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote0000013148 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2025 Catalog Number781373
    Número de lote0000012566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number781373
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón elevado semifaldón > Borrar; volumen: 0.15mL