Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Manejo fácil y carga rápida
Marca:  Labconco™ 7540200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452195
  • 191.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1.3 cm (0.5 pulg); los tamaños mayores utilizan un adaptador de 1.9 cm (0.75 pulg).–
Descripción
Descripción
Manejo fácil y carga rápida
  • Vidrio de borosilicato plano
  • Las partes superiores a presión de caucho de silicona proporcionan un sellado de alto vacío fiable
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Sin piezas pequeñas que se pierden fácilmente
  • Amplias aberturas
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
Especificaciones
Especificaciones
1,33 in
80 ml
Compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización
11,5 cm
1,5 lb
Ancha
34 mm
1,27 cm
Vidrio de borosilicato
4,5 in
Matraz
Reusable
Plano
0,7 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo > 80 ml