Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
Marca: Invitrogen™ L13152
468.16 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Este kit de viabilidad bacteriana BacLight LIVE/DEAD proporciona dos tinciones (separadas y medidas previamente) en pares de pipetas de transferencia de polietileno. Las tinciones se suministran secas, sin DMSO ni otros disolventes potencialmente dañinos, en las pipetas selladas.
Análisis de bacterias, análisis de viabilidad bacteriana y citotoxicidad, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente. Esta formulación de tinción no requiere refrigeración y es químicamente estable incluso en condiciones deficientes.
Especificaciones
Bacterias | |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro, Citómetro de flujo | |
Otras etiquetas o colorantes | |
BacLight™, LIVE/DEAD™ | |
Temperatura ambiente |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Ensayo de viabilidad | |
Kit de viabilidad bacteriana | |
Tubo(s) | |
10 Applicator Sets kit |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3011783 | Certificado de análisis | 07/11/2024 | L13152 |
2946753 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | L13152 |
2860844 | Certificado de análisis | 12/03/2024 | L13152 |
2761138 | Certificado de análisis | 26/12/2023 | L13152 |
2738386 | Certificado de análisis | 26/09/2023 | L13152 |