Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración y accesorios Wheaton™de 47 mm
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia. Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Marca:  DWK Life Sciences 419370
356.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12411581
  • 405.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia.Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Incluye embudo graduado de 300 ml
  • Incluye junta de la pantalla de soporte de PTFE
  • Incluye una abrazadera anodizada y un tapón de silicona n.º 8
  • Incluye un soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla 120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I
Vidrio de borosilicato
Esterilización en autoclave con el filtro colocado, análisis de partículas o contaminación microbiológica
1 Ea.
Hasta 1000 ml
Manguera de 0,25 pulg
40-60 μm
Una base de soporte de vidrio fritado de gran porosidad (de 40 a 60 μm) con revestimiento de PTFE, un embudo graduado de 300 ml con revestimiento de PTFE, una pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 8, conexión de manguera para tubos de 0,63 cm (0,25 pulg) de diámetro interno
Conjunto de filtración
47 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conjunto de filtración y accesorios Wheaton™de 47 mm > Conjunto de filtración