Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™pureGrade™ de 96 pocillos
Fabricadas en poliestireno con superficie no tratada. Las microplacas de 96 pocillos BrandTech™ pureGrade™ no son citotóxicas y están libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa. 
Las microplacas de adherencia media y no estériles son adecuadas para ensayos homogéneos, cribado y almacenamiento con relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas negras y blancas para facilitar la identificación de los pocillos.
Marca:  BRAND™ 781604
274.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002213
  • 300.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficie de poliestireno
  • Fijación media, no estéril
  • Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
  • Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
  • Placas de tiras disponibles
  • Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
  • Fondos transparentes disponibles en forma de F.
  • Disponible en color blanco o negro
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
  • Adecuado para ensayos, cribado y almacenamiento homogéneos.
Especificaciones
Especificaciones
Incluye código de barras
Estándar
8 x 12
Blanco
Poliestireno
96
Sin tratar
100/caja
ANSI, SLA
Sin tapa
Adherencia media
Estándar
330 μl
No estéril
U
Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos