Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Nontreated sterile microplates for diverse applications
Marca:  BRAND™ 781670
624.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.63000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10467863
  • 685.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • del congelador
  • Adherencia media
  • Esterilizado mediante radiación beta
  • Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
  • Fondo transparente disponible en forma de F.
  • Con tapa
  • Disponible en color blanco o negro
  • Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
Incluye código de barras
Estándar
8 x 12
Blanco, Fondo transparente
96
Sin tratar
Ensayos bacteriológicos, cribado y almacenamiento
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA
Con tapa
Adherencia media
Poliestireno
Estériles
Plano
50/caja