Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Nontreated sterile microplates for diverse applications
143.00€ - 685.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA |
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10154183
|
BRAND™
781660 |
U | Transparente |
143.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10091963
|
BRAND™
781663 |
Cuadrado redondeado | Transparente |
143.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10469183
|
BRAND™
781662 |
Plano | Transparente |
156.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10616953
|
BRAND™
781661 |
V | Transparente |
143.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10479183
|
BRAND™
781668 |
Plano | Negro |
276.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10513054
|
BRAND™
781665 |
Plano | Blanco |
257.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10467863
|
BRAND™
781670 |
Plano | Blanco, Fondo transparente |
685.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10657333
|
BRAND™
781671 |
Plano | Negro, Fondo transparente |
685.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- PS surface
- Medium binding
- Sterilized via beta-radiation
- Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
- Transparent bottom available in F- shape
- With lid
- Available in clear, white or black
- Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Ensayos bacteriológicos, cribado y almacenamiento |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA | |
Con tapa | |
Adherencia media | |
96 | |
Sin tratar | |
50/caja |