Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Nontreated sterile microplates for diverse applications
Marca: BRAND™ 781665
181.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.24000kg
Descripción
- del congelador
- Adherencia media
- Esterilizado mediante radiación beta
- Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
- Fondo transparente disponible en forma de F.
- Con tapa
- Disponible en color blanco o negro
- Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Blanco | |
96 | |
Sin tratar | |
Ensayos bacteriológicos, cribado y almacenamiento |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA | |
Con tapa | |
Adherencia media | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Plano | |
50/caja |