Learn More
BrandTech™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers
An excellent alternative to glass flasks, these Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers are designed to tight tolerances in the laboratory.
Marca:  BrandTech™ 676941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10741947
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fabricación en PP muy transparente
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
  • Cumple las tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • Calibrados gravimétricamente "para contener" a 20 °C&
  • Los matraces pueden tolerar la tensión térmica de hasta 60 °C sin superar de manera permanente los límites&
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior de 60 °C&
  • Proporcionan una excelente resistencia a productos químicos, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Especificaciones
Calibrados “para contener” a 20 °C
Polipropileno
Marcado de anillo calibrado individualmente
Polipropileno
1
60 °C máx.
No autoclavable
Clase B según DIN EN ISO 1042
Translúcido
1000 ml
310 mm
24/29
0,8 ml