Learn More
BrandTech™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers
An excellent alternative to glass flasks, these Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers are designed to tight tolerances in the laboratory.
14.11€ - 76.10€
Especificaciones
Calibración | Calibrados “para contener” a 20 °C |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase B según DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Translúcido |
Descripción | Marcado de anillo calibrado individualmente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | N.° por paquete | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | N.° por paquete | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15772126
|
BrandTech™
675941 |
500 ml | 19/26 | 2 | 270 mm | N/A | |||
15747257
|
BrandTech™
672941 |
50 ml | 12/21 | 2 | 150 mm | N/A | |||
15722126
|
BrandTech™
674941 |
250 ml | 19/26 | 2 | 235 mm | N/A | |||
10741947
|
BrandTech™
676941 |
1000 ml | 24/29 | 1 | 310 mm | N/A | |||
Descripción
- Highly transparent PP construction
- Available in a range of capacities and stopper sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated “to contain” at 20°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 60°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides excellent resistance to chemicals, aldehydes, alkalis and acids
Especificaciones
Calibrados “para contener” a 20 °C | |
Polipropileno | |
Marcado de anillo calibrado individualmente | |
60 °C máx. |
Clase B según DIN EN ISO 1042 | |
Translúcido | |
Polipropileno | |
No autoclavable |