Learn More
BrandTech™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers
An excellent alternative to glass flasks, these Class B Polypropylene Volumetric Flasks with NS Stoppers are designed to tight tolerances in the laboratory.
Marca: BrandTech™ 672941
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación en PP muy transparente
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
- Cumple las tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
- Calibrados gravimétricamente "para contener" a 20 °C&
- Los matraces pueden tolerar la tensión térmica de hasta 60 °C sin superar de manera permanente los límites&
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior de 60 °C&
- Proporcionan una excelente resistencia a productos químicos, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Calibrados “para contener” a 20 °C | |
Polipropileno | |
Marcado de anillo calibrado individualmente | |
Polipropileno | |
2 | |
60 °C máx. | |
No autoclavable |
Clase B según DIN EN ISO 1042 | |
Translúcido | |
50 ml | |
150 mm | |
12/21 | |
0,12 mL |