Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
Marca: BRAND™ 704345
10.19 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette™ Seripettor™ Titrette™ y QuikSip™
Especificaciones
Adaptador roscado de frasco | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™ | |
GL 32/45 |
Polipropileno | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
3Hours
0Minutes
2Seconds
56 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
20Hours
0Minutes
2Seconds
56