Learn More
BRAND™ Depósitos para reactivos BRAND™
Fabricados en polipropileno de gran calibre para una durabilidad prolongada. Los depósitos de reactivos son esterilizables en autoclave y aptos para todos los pipeteadores de 8 y 12 canales. La versión no estéril incluye tapa.
Marca: BRAND™ 703411
215.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22009" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno de gran calibre
- Apto para todas las pipetas de 8 y 12 canales
- Esterilizable en autoclave
- La versión no estéril incluye tapa
Especificaciones
60 ml | |
Estéril | |
Para uso con pipetas multicanal Sin tapa. | |
Sí |
Polipropileno | |
Depósito de reactivos | |
En envase individual |