Learn More
BRAND™ Pipetas monocanal de volumen fijo Transferpette™ S
Utiliza un innovador y ergonómico funcionamiento con una sola mano. La micropipeta monocanal de volumen fijo BrandTech™ Transferpette™ S presenta una construcción sólida pero ligera. La tecnología Easy Calibration™ proporciona una fiabilidad, exactitud y precisión duraderas.
Marca: BRAND™ 704708
Detalles adicionales : Peso : 0.31800kg
Descripción
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Easy in-lab service
- Robust and lightweight
- Accepts universal tips
- Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
Especificaciones
±1 % | |
Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta de 0.5 a 10 μl | |
0.1 μL to 20 μL Nano-Cap™ Tip, 0.5 μL to 20 μL Ultra Micro Tip, 0.5 μL to 10 μL Tip | |
1 | |
10 μl | |
Centralized piston button design, shelf mount, 4 digit display, steam sterilizable shaft, operating manual |
ISO9001, CE, IVD, certificate of performance, individual calibration certificate | |
Sí | |
F10 | |
Fixed Volume Pipette | |
Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta de 0.5 a 10 μl | |
3 años |