Learn More
BRAND™ Pipetas monocanal de volumen fijo Transferpette™ S
Utiliza un innovador y ergonómico funcionamiento con una sola mano. La micropipeta monocanal de volumen fijo BrandTech™ Transferpette™ S presenta una construcción sólida pero ligera. La tecnología Easy Calibration™ proporciona una fiabilidad, exactitud y precisión duraderas.
159.00€ - 193.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Número de canales | 1 |
Tipo | Fixed Volume Pipette |
Incluye | Diseño de botón de pistón centralizado, montaje en estante, pantalla digital 4 , eje esterilizable con vapor, manual de funcionamiento |
Código de producto | Marca | Exactitud | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10635463
|
BRAND™
704762 |
± 0.6 % | F1000 | 1000 μl |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10165432
|
BRAND™
704708 |
±1 % | F10 | 10 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10319022
|
BRAND™
704716 |
±0.8% | F20 | 20 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10759463
|
BRAND™
704720 |
±0.8% | F25 | 25 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10695453
|
BRAND™
704738 |
± 0.6 % | F100 | 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10464442
|
BRAND™
704744 |
±0.6% | F200 | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10308832
|
BRAND™
704754 |
± 0.6 % | F500 | 500 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10454442
|
BRAND™
704728 |
±0.8% | F50 | 50 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
El dispositivo es ligero con ajuste de volumen con una sola mano.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Fácil servicio en el laboratorio
- Sólido y ligero
- Acepta puntas universales
- Esterilizable en autoclave a 121 °C/250 °F (20 minutos)
Especificaciones
ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual | |
1 | |
Diseño de botón de pistón centralizado, montaje en estante, pantalla digital 4 , eje esterilizable con vapor, manual de funcionamiento |
Sí | |
Fixed Volume Pipette | |
3 años |