Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma de aluminio-FKM VACUUBRAND™ MD4 NT VARIO™
Marca: VACUUBRAND™ 20736300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bombas de diafragma de tres etapas
- Presión de vacío: 1 mbar
- Funcionamiento silencioso, con vibración ultrabaja, gran hermeticidad
- Diafragma doble reforzado con tejido flexible para una mayor vida útil
- Bombeo y evacuación sin contaminación
- Caudal alto, incluso cerca del vacío final
- Larga vida útil del diafragma
- Sistema de accionamiento sin mantenimiento para reducir los costes de vida útil
Especificaciones
0,75 torr | |
0,77 hp | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
ETFE (cabezal de bomba), PTFE (diafragma), PTFE (tubos), FFKM (válvula), aleación de aluminio (carcasa) | |
45 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
18,5 kg | |
40 °C | |
CFM 3.4 | |
9,64 in | |
12,79 in | |
9,25 in | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
Secadores de geles | |
3 | |
200/230 V |
CVC 3000 | |
3 A | |
De 30 a 2400 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
MD 4 NT VARIO | |
CEE | |
41 lb | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
325,12 mm | |
236,22 mm | |
IP20 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
16 psi |