Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, bandejas perforadas
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
140.00€ - 292.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10745735
|
Branson Ultrasonics™
100-410-164 |
6,8 L | Baño ultrasónico, modelo 3800 |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10796295
|
Branson Ultrasonics™
100-410-160 |
2,27 L | Baño ultrasónico, modelo 1800 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10644175
|
Branson Ultrasonics™
100-410-162 |
3,4 L | Baño ultrasónico, modelo 2800 |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10633605
|
Branson Ultrasonics™
100-410-168 |
25 L | Baño ultrasónico, modelo 8800 |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10244584
|
Branson Ultrasonics™
100-410-166 |
11,4 L | Baño ultrasónico, modelo 5800 |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
- Accesorios para sistema de sobremesa ultrasónico
Especificaciones
Bandeja perforada | |
Acero inoxidable |