Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Resistente a la corrosión.
Marca: Brady™ 805832
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Spezifikation
Candado de latón | |
Acero, Steel | |
6,5 mm | |
66 mm | |
Acero endurecido | |
6 paquete | |
32,5 mm |
Latón | |
Candados de latón | |
39,00 x 66,00 mm | |
23,5 mm | |
5 | |
39 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur