Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Resistente a la corrosión.
56.10€ - 97.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Candado de latón |
---|---|
Color | Latón |
Descripción | Candados de latón |
Material (Shackle) | Acero endurecido |
Cantidad | 6 paquete |
Código de producto | Marca | Anchura de la argolla (métrico) | N.º de pasadores | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura de la argolla (métrico) | N.º de pasadores | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11741376
|
Brady™
805831 |
24,5 mm | 4 | N/A | |||||
15683527
|
Brady™
805831 |
24,5 mm | 4 |
61.20€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11751376
|
Brady™
805832 |
32,5 mm | 5 | N/A | |||||
15693527
|
Brady™
805832 |
32,5 mm | 5 | N/A | |||||
11771376
|
Brady™
805834 |
42 mm | 5 | N/A | |||||
15603537
|
Brady™
805834 |
42 mm | 5 |
97.20€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Candado de latón | |
Candados de latón | |
6 paquete |
Latón | |
Acero endurecido |