Learn More
Brij™ 35, solución con 30 % de p/v en agua, Thermo Scientific Chemicals
30.10€ - 212.06€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Incolora
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forma física Sustancia gelatinosa a 25 °C
Densidad 1.0300 g/ml
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10265731
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
329581000
100 ml
30.10€
100 ml
10798172
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
329580010
1 L
139.70€
1 litro
10318653
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
329580025
2.5 L
212.06€
2.50 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Brij™ 35
9002-92-0, 7732-18-5
1.0300 g/ml
1.03
C12H25(OCH2CH2)23OH
06,70
Solubilidad en agua: soluble.
Del 29 al 31 %
Incolora
Sustancia gelatinosa a 25 °C
Frasco de vidrio
C58H118O24
MFCD00080891
15, 7675
1199.56
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la víctima respira con dificultad, transpórtela al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Nombre del producto
  • Brij]TS 35, 30 w/v % solution in water
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Brij™ 35, solución con 30 % de p/v en agua, Thermo Scientific Chemicals