Learn More
Usbeck™ Cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha
Mezcle y transfiera sustancias fácilmente.La cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha Usbeck™ es ideal para la mezcla y la transferencia de sustancias.
3.80€ - 4.98€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10620483
|
Usbeck™
3331 |
120 mm |
3.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10147391
|
Usbeck™
3334 |
210 mm |
4.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10483101
|
Usbeck™
3333 |
180 mm |
4.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Ancho de cuchara de 29 mm
Especificaciones
Spoon Spatula | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Usbeck™ Cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha