Learn More
Bromo, 99,6 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10531451
Bromo, 99,6 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531451
1 L
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Código de producto. 10531451
Marca: Thermo Scientific Acros 196660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 58.7°C
Nombre del producto químico o material Bromine
Punto de fusión -7.2°C
Nombre de nota p.a.
Cantidad 1 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
Nombre IUPAC bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Gravedad específica 3.111
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468735 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Número de loteA0468736 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Número de loteA0466776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Número de loteA0465109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Número de loteA0465108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bromo, 99,6 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >