Learn More
Bromocresol Purple, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical™
C21H16Br2O5S, número de CAS-115-40-2, 25 g, rojo, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, tarro de vidrio, sólido en polvo
Marca: Fisher Chemical B/4330/44
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
C21H16Br2O5S, número de CAS-115-40-2, 25 g, rojo, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, tarro de vidrio, sólido en polvo
Especificaciones
245°C | |
C21H16Br2O5S | |
540.21g/mol | |
Rojo | |
Polvo |
115-40-2 | |
11681 | |
Tarro de cristal | |
5 g |