Learn More
Bromocresol Purple, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical™
C21H16Br2O5S, número de CAS-115-40-2, 25 g, rojo, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, tarro de vidrio, sólido en polvo
38.30€ - 111.00€
Especificaciones
Punto de fusión | 245°C |
---|---|
CAS | 115-40-2 |
Fórmula molecular | C21H16Br2O5S |
Número MDL | 11681 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.21g/mol |
Descripción
C21H16Br2O5S, número de CAS-115-40-2, 25 g, rojo, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, tarro de vidrio, sólido en polvo
Especificaciones
245°C | |
C21H16Br2O5S | |
540.21g/mol | |
Rojo |
115-40-2 | |
11681 | |
Tarro de cristal | |
Polvo |