Learn More
(Bromometilo)ciclobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.08€ - 721.00€
CAS | 17247-58-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9Br |
Peso molecular (g/mol) | 149.03 |
Número MDL | MFCD00040960 |
Clave InChI | FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan |
PubChem CID | 2734658 |
Nombre IUPAC | bromometilo ciclobutano |
SMILES | C1CC(C1)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10223052
|
Thermo Scientific Acros
367640050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
57.08€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10384642
|
Thermo Scientific Acros
367640250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
194.97€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10544464
|
Thermo Scientific Acros
367641000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
721.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
17247-58-4 | |
149.03 | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
2734658 | |
C1CC(C1)CBr |
C5H9Br | |
MFCD00040960 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
bromometilo ciclobutano |
Especificaciones
(Bromomethyl)cyclobutane | |
17247-58-4 | |
100.0 | |
1.3390g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H7CH2Br | |
MFCD00040960 | |
1.339 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols | |
C1CC(C1)CBr | |
149.03 | |
149.03 | |
Líquido |
99% | |
98.5 | |
Incolora | |
145.0°C to 148.0°C | |
Auténtico | |
C5H9Br | |
1.4790 to 1.4830 | |
05, 22 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
bromometilo ciclobutano | |
2734658 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- (Bromomethyl)cyclobutane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.