Learn More
Brannan BS 718 M.50 Hydrometer
BS 718 Soda Glass Density Hydrometer Series M50
Marca:  Brannan 10/333/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13405109
  • 22.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using grams per milliliter (g/mL)
  • Adjusted at 20°C
  • 270 mm long
  • Bulb diameter 20 to 24 mm
  • Divisions 0.001 g/mL
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Especificaciones
Especificaciones
1
0.001 g/mL
ISO 387 and ISO 649
Protective Plastic Tube
Adjusted at 20°C
Steel Shot
Hidrómetro de densidad
0.001 g/mL
27 cm
0.75 to 0.80 g/mL
Soda Glass