Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de tubo en U/BS para líquidos transparentes
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71 sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca: Paragon Scientific™ U03NC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
De 6 a 30 cSt | |
0,3 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
No | |
D 445, D 446 | |
C |
Título del producto
4 week lead-time
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido