Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de tubo en U/BS para líquidos transparentes
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71 sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
148.81€ - 153.12€
Especificaciones
Calibrated | No |
---|---|
Números ASTM | D 445, D 446 |
Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16080450
|
Paragon Scientific™
U01NC |
De 0,9 a 3 cSt | N/A | ||||||
16000460
|
Paragon Scientific™
U02NC |
De 2,0 a 10 cSt | N/A | ||||||
16020460
|
Paragon Scientific™
U03NC |
De 6 a 30 cSt | N/A | ||||||
16040460
|
Paragon Scientific™
U04NC |
De 20 a 100 cSt | N/A | ||||||
16060460
|
Paragon Scientific™
U05NC |
De 60 a 300 cSt | N/A | ||||||
16080460
|
Paragon Scientific™
U06NC |
De 200 a 1000 cSt | N/A | ||||||
16000470
|
Paragon Scientific™
U07NC |
De 600 a 3000 cSt | N/A | ||||||
16020470
|
Paragon Scientific™
U08NC |
De 2000 a 10 000 cSt | N/A | ||||||
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de conformidad con las normas ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
No | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
4 week lead-time