Learn More
BTX™ Kit de tampón de electroporación BTXPress™
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
641.00€ - 1215.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Tipo de célula | Mammalian |
Promotor | Ninguno (sin promoción) |
Transfection Technique | Electroporación |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
Código de producto | Marca | Cantidad | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15497340
|
BTX™
450803 |
5 bolsas (10 cubetas/bolsa) | 50 |
877.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15427350
|
BTX™
450806 |
2 bolsas (50 cubetas/bolsa) | 100 |
1215.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15407350
|
BTX™
450804 |
2 bolsas (10 cubetas/bolsa) | 20 |
641.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15437350
|
BTX™
450807 |
4 bolsas (10 cubetas/bolsa) | 40 |
1015.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
- Transfección de electroporación eficaz
- Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
- Alta viabilidad celular
- Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
- Tampón único para todos los tipos de células
- Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Ninguno (sin promoción) | |
Transfección | |
Solución para electroporación |
Mammalian | |
Electroporación | |
BTX Electroporation | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1 años desde la fecha de compra
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trade secret