Learn More
BTX™ Kit de tampón de electroporación BTXPress™
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
Marca: BTX™ 450807
Descripción
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
- Transfección de electroporación eficaz
- Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
- Alta viabilidad celular
- Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
- Tampón único para todos los tipos de células
- Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
Universal Electroporatuion Buffer | |
BTXpress Solution Kit 40 Reactions in 4 mm gap Cuvettes | |
Cells | |
Electroporación | |
Transfección | |
Cubetas de 4 mm | |
BTX Electroporation | |
4 bolsas (10 cubetas/bolsa) | |
10 mL |
De 2 °C a 8 °C | |
Mammalian | |
Ninguno (sin promoción) | |
Productos BTX™ | |
Solución, cubetas y pipeta de transferencia | |
40 | |
Solución para electroporación | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.